Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ TFP Ester-PEG12-DBCO
Ein heterobifunktionaler Crosslinker, der ein aminreaktives Tetrafluorphenyl (TFP) und ein Dibenzylcyclooctyne (DBCO) mit einem langen, wasserlöslichen PEG12-Abstandshalter dazwischen enthält. Zur Kennzeichnung von primären aminhaltigen Molekülen, wie z. B. Proteinen oder Biomolekülen mit einer entfernten DBCO-Gruppe.
Marke: Thermo Scientific™ C20040
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ein heterobifunktionaler Crosslinker, der ein aminreaktives Tetrafluorphenyl (TFP) und ein Dibenzylcyclooctyne (DBCO) mit einem langen, wasserlöslichen PEG12-Abstandshalter zwischen den beiden Gruppen enthält
- Dieser Crosslinker kann verwendet werden, um jedes Primäramin-Molekül, das Molekül enthält, wie z. B. ein Protein für Biomoleküle, mit einer entfernt angebrachten DBCO-Gruppe zu kennzeichnen
- Nach dem Markieren eines Proteins bzw. (Bio-)Moleküls mit DBCO kann es eine kupferfreie Azid-Alkyn-Cycloadditionsreaktion durchlaufen, die eine stabile Triazol-Verbindung mit einem mit Azid markierten Kopplungspartner bildet
- Kann zum Erzeugen verschiedener Konjugate mit der biorthogonalen Kopplung zwischen einem Alkye und Azid zu erzeugen (gesondert erhältlich) verwendet werden
- Kopplung bzw. Vernetzung erfolgen in der Regel in zwei Schritten:
- Zunächst wird ein protein- oder aminhaltiges Molekül mit einer DBCO-Gruppe markiert und überschüssiger Crosslinker entfernt
- Dann wird ein (unabhängig vorbereiteter) azidhaltiger Anteil in das gleiche System wie das des DBCO-Anteils eingeführt
- Die Markierung erfolgt unter biologischen Bedingungen ohne die Einführung zusätzlicher Reagenzien wie z. B. eines Kupferkatalysators
- Das Reagenz löst sich leicht in wassermischbaren Lösungsmitteln zur Verdünnung in wässrigen Reaktionsgemische auf
- TFP-Ester sind hydrolytisch stabiler als die NHS-Ester
Spezifikation
Amin-Azid | |
TFP-Ester-PEG12-DBCO | |
Ja | |
Nach Erhalt getrocknet bei -20 °C lagern. | |
Nasseis | |
Chemische Markierung | |
TFP-Ester, DBCO | |
Flüssig | |
DMF, DMSO | |
Nein |
Nein | |
1067,12 | |
46,3 Å | |
Nicht ermittelt | |
EZ-Link™ | |
Heterobifunktional | |
Lang (> 30 Å) | |
25 mg | |
Standard | |
Vernetzer |