Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Maleimid-Proteinmarkierungskit
Eine praktische Methode zur Kennzeichnung von Proteinen mit unterschiedlichen Mengen an Maleimid für die Vernetzung oder Konjugation mit einem Thiol/Sulfhydryl-haltigen Anteil. Sulfo-SMCC reagiert mit primären Aminen auf einem Protein, um eine kovalent angefügte Maleimid-Gruppe zu bilden, die mit einem Thiol/freien Cystin weiter reagiert werden kann.
Marke:  Thermo Scientific™ C20045
198.67 CHF gültig bis 2024-12-14
Benutzen Sie den Promotions-Code "21632" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17727483
  • 298.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21632
Beschreibung
Beschreibung
  • Eine praktische Methode zur Kennzeichnung von Proteinen mit unterschiedlichen Mengen Maleimid für die Vernetzung oder Konjugation mit einem Thiol/Sulfhydryl-haltigen Anteil
  • Sulfo-SMCC, das in diesem Kit enthalten ist, reagiert schnell mit den primären Aminen auf einem Protein und bildet eine kovalent verbundene Maleimidgruppe, die mit einem reaktiven Thiol oder freiem Cystin weiter reagiert werden kann, um verschiedene Biokonjugate zu erzeugen
  • Thermo Scientific™ Sulfo-SMCC ist ein heterobifunktioneller Crosslinker, der einen sulfonierten N-Hydroxysuccinimid (NHS)-Ester und eine Maleinimidgruppe enthält, die eine kovalente Konjugation von amin- und thiol-/sulfhydrylhaltigen Molekülen ermöglichen.
  • Die Cyclohexan-Brücke verleiht der Maleimid-Gruppe zusätzliche Stabilität und macht Sulfo-SMCC zum idealen Vernetzungsmittel für die Aktivierung von Maleimid.
  • Dieses Kit enthält ausreichend Reagenzien für fünf Markierungsreaktionen von bis zu 100 μl Probe mit einer Konzentration von 1-10 mg/ml
  • Sulfo-SMCC-Reagenz löst sich leicht in Wasser auf
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 Kit
Amin-zu-Sulfhydryl
Nasseis
EZ-Link™
Enthält 5 Fläschchen Sulfo-SMCC, 5 Säulen zur Entfernung von Zeba Dye und Biotin sowie BupH™ Phosphat-gepufferte Salzpackung.
Lagerung von Sulfo-SMCC mit Trockenmittel bei –20 °C, Zeba Dye und Biotin Removal Säulen bei 2–8 °C.
Chemische Markierung
Sulfo-NHS, Maleimid