Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Maleimid-PEG2-Biotin, No-Weigh™ Format
Biotinylieren reduzierter Cysteine mit diesem kurzen, Maleimid-aktivierten, Sulfhydryl-reaktiven Biotinylierungsreagenz mit einem Spacerarm aus 2 PEG-Einheiten für verbesserte Wasserlöslichkeit.
347.00 CHF - 459.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Maleimid-PEG2-Biotin |
---|---|
Produktlinie | EZ-Link™ |
Zellpermeabilität | Zellundurchlässig |
Chemische Reaktivität | Thiol |
Reaktiver Teil | Maleimid |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10519873
|
Thermo Scientific™
21901BID |
50 mg |
459.00 CHF
50 Milligramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15980186
|
Thermo Scientific™
A39261 |
10 x 2 mg |
347.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ EZ-Link Maleimide-PEG2-Biotin ist ein Maleimid-aktiviertes, Sulfhydryl-reaktives Biotinylierungsreagenz mittlerer Länge, das in seinem Spacerarm 2 Ethylenglycol-Einheiten enthält, was die Wasserlöslichkeit erhöht.
Leistungsmerkmale:
- Wasserlöslich, enthält Spacerarm aus Polyethylenglycol
- Reagiert mit Thiolgruppen (-SH) bei suarem bis neutralem pH-Wert.
- Transferiert den hydrophilen PEG-Spacerarm auf das Endkonjugat.
- Bildet eine Thioether-Bindung.
Spezifikation
Maleimid-PEG2-Biotin | |
Zellundurchlässig | |
Maleimid | |
Biotin |
EZ-Link™ | |
Thiol | |
DMF (Dimethylformamid), DMSO (Dimethylsulfoxid), Wasser |