Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Maleimide-PEG11-Biotin
Biotinylieren reduzierter Cysteine mit diesem langen, maleimidaktivierten, mit Thiolen reaktionsfähigen Biotinylierungsreagenz mit einem 11 Einheiten langen PEG-Spacerarm für bessere Löslichkeit und Reichweite.
Marke:  Thermo Scientific™ 21911
Artikelnummer. 10026073
  • 600.00 CHF / 25 Milligramm
Verfügbar ab: 10-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ EZ-Link Maleimid-PEG11-Biotin ist ein langes, Maleimid-aktiviertes, mit Sulfhydrylgruppen reaktionsfähiges Biotinylierungsreagenz, das einen 11 Einheiten großen Spacerarm aus Polyethylenglycol für eine erhöhte Wasserlöslichkeit und Reichweite enthält.
Leistungsmerkmale:
  • Spacer aus Polyethylenglycol (PEG) liefern biotinmarkierte Proteine mit größerer Löslichkeit und weniger Aggregation.
  • Bildet eine stabile Thioether-Bindung bei einem pH-Wert von 6,5 bis 7,5
  • PEG-Spacer verbessern die Wasserlöslichkeit, sodass sich die Markierung unter nicht denaturierenden, physiologischen Bedingungen durchführen lässt.
  • Der verlängerte Spacerarm reduziert sterische Hinderung bei der Bindung an Avidin-, Streptavidin- und Thermo Scientific Neutravidin-Proteine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Maleimid-PEG11-Biotin
Trocken lagern bei 4 °C. Versand bei Umgebungstemperatur.
Zellundurchlässig
Maleimid
Biotin
Biotin und Analoga
25 mg
EZ-Link™
Thiol
DMF (Dimethylformamid), DMSO (Dimethylsulfoxid), Wasser
Extra lang, pegyliert
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • EZ-Link Maleimide-PEG11-Biotin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid, nickel(II) salt