Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ HPDP-Biotin, No-Weigh™ Format
Biotinylieren reduzierter Protein- oder Peptid-Cysteine mit diesem Pyridyldithiol-aktivierten, Sulfhydryl-reaktiven Biotinylierungsreagenz, das eine spaltbare Disulfidbindung enthält.
Marke: Thermo Scientific™ 21341
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Thermo Scientific™ EZ-Link HPDP-Biotin ist ein Pyridylldithiol-aktiviertes, mit Thiolgruppen reaktionsfähiges Biotinylierungsreagenz, das über eine spaltbare (reversible) Disulfid-Bindung konjugiert wird und in einer Vielzahl von Reinigungsmethoden eingesetzt werden kann.
Leistungsmerkmale:
- Pyridylldithiol reagiert mit -SH-Gruppen zu einer stabilen Disulfid-Bindung.
- Die Absorption von Pyridin-2-Thion, das die Gruppe bei 343 nm verlässt, kann zur Bestimmung des Reaktionsverlaufs verwendet werden.
- Die Disulfid-Bindung ist mit 50 mM DTT (Artikel-Nr. 20291) bzw. 100 mM β-Mercaptoethanol (Artikel-Nr. 35600) spaltbar.
- Der verlängerte Spacerarm verhindert sterische Hinderung.
- Muss vor der Verwendung in DMSO oder DMF aufgelöst werden
- Die Biotinylierung erfolgt zwischen pH 6-9
Spezifikation
HPDP-Biotin | |
Bei 4 °C lagern. | |
Membrangängig | |
Pyridyldisulfid | |
Biotin | |
Biotin und Analoga |
50 mg | |
EZ-Link™ | |
Thiol | |
DMF (Dimethylformamid), DMSO (Dimethylsulfoxid) | |
Lang, spaltbar |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.