Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ DBCO-Proteinmarkierungskit
Das Kit liefert alles, was für die kovalente Kennzeichnung von Proteinen mit einer Dibenzylcyclooctyn (DBCO)-Gruppe für kupferfreie Click-Chemie-Anwendungen erforderlich ist. Enthält alle erforderlichen Materialien für fünf Markierungsreaktionen und die anschließende Reinigung zur Entfernung von überschüssigem DBCO-Reagenz.
Marke: Thermo Scientific™ C20046
283.34 CHF gültig bis 2024-12-14
Benutzen Sie den Promotions-Code "21632" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21632
Beschreibung
- Das Kit liefert alles, was für die kovalente Kennzeichnung von Proteinen mit einer Dibenzylcyclooctyne (DBCO)-Gruppe für kupferfreie Click-Chemie-Anwendungen erforderlich ist
- Enthält alle erforderlichen Materialien für fünf Markierungsreaktionen und die anschließende Reinigung zur Entfernung von überschüssigem DBCO-Reagenz
- TFP-PEG4-DBCO ist ein heterobifunktionaler Crosslinker, der ein aminreaktives Tetrafluorphenyl (TFP) und ein azidreaktives Dibenzylcyclooctyne (DBCO) mit einem wasserlösenden PEG4-Abstandshalter dazwischen enthält
- Es reagiert leicht mit den primären Aminen, die an Proteinen gefunden werden, um eine kovalent verbundene DBCO-Gruppe zu bilden, die mit einem Azid-markierten Kopplungspartner (separat erhältlich) weiter reagiert werden kann, um verschiedene Biokonjugate zu erzeugen
- Im ersten Konjugationsschritt reagiert die TFP-Gruppe mit einem Primäramin auf ein Protein, um eine stabile Amidbindung und eine kovalent gebundene DBCO-Gruppe zu bilden
- Durch die anschließende Reinigung wird überschüssiger Crosslinker aus der Lösung entfernt, was den zweiten Markierungsschritt beeinträchtigen kann
- Sobald ein Protein mit DBCO markiert und gereinigt ist, kann es einer kupferfreien stammförderten Azid-Alkyne-Cycloaddition (SPACAC) unterzogen werden.
- Zum Markieren von Proteinen (20 bis 150 kDa) mit Konzentrationen von 0,5 bis 5 ml
- TFP-Ester sind hydrolytisch stabiler als NHS-Ester, wodurch weniger Reagenz verwendet werden kann
- Die Markierung und Reinigung kann in nur 90 Minuten mit einer Eingriffszeit von 30 Minuten abgeschlossen werden
Spezifikation
1 Kit | |
Chemische Reaktivität | |
Nasseis | |
EZ-Link™ |
Enthält 5 Fläschchen TFP Ester-PEG4-DBCO, 5 Säulen zur Entfernung von Zeba Dye und Biotin, wasserfreies DMSO und BupHTM Phosphatgepufferte Salzpackung. TFP Ester-PEG4-DBCO mit Trockenmittel bei –20°C, Zeba Dye und Biotin Removal Säulen bei 2–8 °C lagern. |
|
Chemische Markierung | |
TFP-Ester, DBCO |