Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ BMCC-Biotin
Biotinylieren reduzierter Cysteine (-SH-Gruppen) mit einem Maleimid-aktivierten, Sulfhydryl-reaktiven Biotinylierungsreagenz, das eine stabilisierende Cyclohexan-Gruppe im Spacerarm enthält.
Marke:  Thermo Scientific™ 21900
Artikelnummer. 11871255
  • 454.00 CHF / 50 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ EZ-Link BMCC-Biotin ist ein Maleimid-aktiviertes, Sulfhydryl-reaktives Biotinylierungsreagenz mit einem verlängerten Spaceram, der eine stabilisierende Cyclohexan-Gruppe enthält.
Leistungsmerkmale:
  • Biotinyliert bei pH 6,5 bis 7,5
  • Die Reaktion vermeidet eine mögliche Modifikation von Tyrosingruppen, die eine biologische Aktivität inaktivieren können.
  • Längerer Spacerarm als bei Iodoacetylbiotin
  • Muss vor der Verwendung in DMSO oder DMF aufgelöst werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
BMCC-Biotin
Bei 4 °C lagern.
Membrangängig
Maleimid
Biotin
Biotin und Analoga
50 mg
EZ-Link™
Thiol
DMF (Dimethylformamid), DMSO (Dimethylsulfoxid)
Extra lang