Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Biotin-PEG12-DBCO
Ein Biotinylierungsreagenz, das eine Dibenzylcyclooctin (DBCO)-Gruppe zur kupferfreien Click-Chemie-Bindung an ein Azid-markiertes Molekül enthält - und die Bindung von Biotin unter Verwendung eines bioorthogonalen Ansatzes ermöglicht.
Marke: Thermo Scientific™ C20042
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ein Biotinylierungsreagenz, das eine Dibenzylcyclooctin (DBCO)-Gruppe zur kupferfreien Click-Chemie-Bindung an ein Azid-markiertes Molekül enthält und die Bindung von Biotin unter Verwendung eines bioorthogonalen Ansatzes ermöglicht
- Die DBCO-Gruppe reagiert bevorzugt mit einem Azid durch eine kupferfreie, stammgeförderte Azid-Alkin-Cycloaddition (SPAAC)-Reaktion, um eine stabile Triazol-Bindung mit einem Azid-markierten Kupplungspartner zu bilden
- Biotin-PEG12-DBCO enthält einen 12-Einheiten-Spacerarm aus Polyethylenglycol für erhöhte Wasserlöslichkeit und Reichweite
- DBCO und Azide reagieren selektiv, um Triazol-Verbindungen zu bilden
- Die Pegylierung bestimmt die Wasserlöslichkeit des biotinylierten Moleküls und trägt dazu bei, die Aggregation von in Lösung gelagerten biotinylierten Antikörpern zu verhindern
- Bildet eine irreversible und stabile Triazol-Verbindung
Spezifikation
Azid | |
46,3 Å | |
Nasseis | |
Chemische Markierung | |
DBCO, Biotin | |
10 mg | |
Standard |
No | |
Trocken bei – 20 °C lagern | |
EZ-Link™ | |
Heterobifunktional | |
Long (>30 Å) | |
DMSO oder DMF | |
Biotin-PEG12-DBCO |