Learn More
asecos™ Entlüftungsmodul
asecos Entlüftungsmodul Modell HF.EA.23866 mit Abluftüberwachnung (zur Wandmontage) für Unterbauschränke
Marke:  asecos™ 24315
Artikelnummer. 15319254
  • 1270.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
Beschreibung
Entlüftungsaufsätze/-module zum Aufstellen auf den Sicherheitsschrank oder zur Wandmontage - steckerfertig für eine einfache und schnelle Montage
Sichere Erfassung frei werdender Dämpfe und Gase an ihrer Austritts- oder Entstehungsstelle
  • Besonders geräuscharm, ideal zum Einsatz direkt in der Arbeitsumgebung
  • Komplett mit Anschlusskabel und Netzstecker
  • Anschluss-Stutzen NW 75
  • ATEX-konform: C` II 3/-G Ex c llC T4
Mit Abluftüberwachung
  • Integrierte Druckdose
  • Im Störfall erlischt die grüne Kontrollleuchte und die rote Kontrollleuchte geht in Funktion
  • Wandmontage
  • Inkl. Befestigungskonsolen, 1m flexiblem Absaugschlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial
  • Die Entlüftungsmodule für Unterbauschränke sind speziell auf die Durckverhältnisse und Volumenströme von Schränken mit geringem Innenvolumen ausgelegt.
    Spezifikation
    Spezifikation
    CE konform: C ` II 3/- G Ex c IIC T4
    Entlüftungsmodul
    Sichere Erfassung frei werdender Dämpfe und Gase an ihrer Austritts- oder Entstehungsstelle
    340mm
    pulverbeschichtet glatt
    400 mm
    200 mm
    200 x 400 x 340 mm
    Für Unterbauschränke
    HF.EA.23866
    12,0 kg
    Abluftgerät