Learn More
Fisherbrand™ Extra lange Spitzen
Die extra langen Spitzen eignen sich optimal für schwer erreichbare Proben
20.55 CHF - 113.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Natural |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Länge (angloamerikanisch) | 3.6 Zoll |
Reinigungsnachweise | Frei von DNase, RNase, DNA, Keimen und PCR-Inhibitoren |
Spitzenform | Universal |
Produktcode | Marke | Format | Volumen (metrisch) | Farbe | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Format | Volumen (metrisch) | Farbe | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11987734
|
Fisherbrand™
110NXL-R204-FIS |
Gestell mit abnehmbarem Deckel | 1 bis 200 μl | Natural | Unsteril |
89.90 CHF
1632 Stück |
Verfügbar ab: 01-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11997734
|
Fisherbrand™
110NXLR204S-FIS |
Gestell mit abnehmbarem Deckel | 1 bis 200 μl | Natural | Steril |
113.00 CHF
1632 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11977734
|
Fisherbrand™
110-NXL-FIS |
Bulk | 1 bis 200 μl | Natural | Unsteril |
20.55 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 01-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Die extra langen Spitzen eignen sich optimal für schwer erreichbare Proben
- Einfaches Erreichen des Bodens von langen Röhrchen
- Minimierung der Pipettenkontamination durch Verhinderung des Kontaktes des Pipettenschaftes mit dem Röhrchen oder Gefäß
- Naturfarben
- Durch unabhängiges Labor zertifiziert: nicht steril: RNase-, DNase-, DNA- und Pyrogen-frei; steril: Frei von RNase, DNase, DNA, Keimen, PCR-Inhibitoren, Pyrogen
Spezifikation
Natural | |
3.6 Zoll | |
Universal | |
Polypropylen |
Autoklavierbar | |
Frei von DNase, RNase, DNA, Keimen und PCR-Inhibitoren | |
Universelle Passform |