Learn More
3M™ Extendable Pole XSL008
Extendable aluminum pole with 3M™ Sponge-Stick holder.
Marke:  3M™ 7000030316
Encompass
Artikelnummer. 17288520
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Telescoping 8 ft 5 in. (2.56 m) pole.
  • Includes 3M™ Sponge-Stick holder.
Spezifikation
Spezifikation
Extendable Sponge Pole
8 ft.
Je 1
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.