Learn More
Koettermann™ Exploris™ Großer Chemikalienlagerschrank
Lagerung von nicht brennbaren, nicht korrosiven Schadstoffen.
Marke: Koettermann™ 375-00008
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus hochwertigem Stahl (1.0330), galvanisch verzinkt und mit Beschichtung aus Polyurethan
- Schalldichte Doppeltüren
Spezifikation
51.6 x 120 x 192 cm | |
Lagerung von Chemikalien | |
4 | |
Weiß |
Aufklappbar | |
2 | |
Abnehmbar | |
Lagerschrank |