Learn More
Gibco™ ExpiSf™ Expression System Starter Kits
The ExpiSf Expression System is a complete chemically-defined baculovirus-insect cell protein expression system that delivers superior yields and consistent performance run after run using a fast, streamlined workflow.
Marke: Gibco™ A38841
1142.40 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
The ExpiSf Expression System is a complete chemically-defined baculovirus-insect cell protein expression system that delivers superior yields and consistent performance run after run using a fast, streamlined workflow.
- Ein chemisch definiertes, Yeastolat-freies Medium ohne tierische Stoffe für konsistentes Zellwachstum und Proteinexpression
- Integrierte Komponenten, die in der Kombination eine dreimal höhere Proteinausbeute erzielen als herkömmliche Insekten-Expressionsplattformen
- Stabile Produktion von hochwertigem P0-rekombinantem Baculovirus mit hohem Titer im Format einer Suspensionskultur, die keine weitere Virusamplifikation erfordert
- Ein schneller, vereinfachter Arbeitsablauf zur Gewinnung von Proteinen innerhalb von nur 6 – 10 Tagen; doppelt so schnell wie mit herkömmlichen Protokollen
- Skalierbare Expression, die sich auf Kulturen von 24 Deepwell-Mikrotiterplatten bis zu >3 l-Schüttelkolben anwenden lässt
Spezifikation
Insect Cell Protein Expression System | |
Nicht markiert | |
1 kit | |
Kit with Erlenmeyer Flasks | |
Sf9, SFM-angepasst | |
Polyhedrin |
Restriktionsenzym/MCS | |
Baculovirus | |
• 1.000 ml-Flasche ExpiSf CD-Medium, Lagerung im Dunkeln bei 2 – 8°C • 4 x 1 ml ExpiSf Enhancer, 2 – 8°C • 1 ml ExpiFectamine Sf Transfektionsreagenz, 2 – 8°C • 2 x 1 Fläschchen ExpiSf9 Zellen, Lagerung in flüssigem Stickstoffgas • 500 ml Opti-MEM, 2 – 8°C • 10 µg pFastBac1 Vektor, 2 – 8 °C • 4 ng pFastBac1-Gus Kontrollvektor, 2 – 8 °C • 5 x 0,1 ml MAX Efficiency DH10Bac Komponentenzellen, –80 °C • 24 x 125 ml Nalgene PETG-Einwegerlenmeyerkolben, Lagerung bei Raumtemperatur |
|
Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis | |
ExpiSf™ |