Learn More
Gibco™ ExpiFectamine™ 293 Met (–) Transfection Kit
Das ExpiFectamine 293 Met(-)Transfektionskit ist eine Kernkomponente des Expi293 Proteinmarkierungskits für eine schnelle, hochergiebige transiente Proteinexpression aus Expi293F Zellen für Anwendungen, bei denen die Markierung von Methionin-Resten in Proteinen erwünscht ist
Marke:  Gibco™ A39249
812.76 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16396552
  • 1042.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Kit-Komponenten sind speziell ohne Methionin formuliert, sodass Anwender markiertes Methionin ihrer Wahl hinzufügen können.
Merkmale:
  • Methionin-freie Formulierung
  • 2- bis 10-fach höhere Proteinausbeute im Vergleich zu anderen Transfektionsreagenzien, die für Zellkulturen mit hoher Dichte 293 verwendet werden
  • Dasselbe transiente Transfektionsprotokoll wie beim ExpiFectamine 293 Transfektionskit
  • Skalierbare Transfektion von kleinen bis großen Mengen bei gleichbleibender volumetrischer Proteinausbeute
Speziell für die Verwendung mit Expi293F Zelllinien als Teil des Expi293 Expressionssystems entwickelt
Die Komponenten des ExpiFectamine 293 Met(–)Transfektionskits sind:
  • 2,7 ml ExpiFectamine 293 Reagenz
  • 5 ml ExpiFectamine 293 Transfektionsverstärker
  • 1 x 50 ml ExpiFectamine 293 Met(–)Transfektionsverstärker 2
  • 100 ml Opti-Plex Komplexationspuffer (Methionin-frei)
Die Volumina der Komponenten reichen aus, um 1 l der Kultur zu transfizieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
AOF, chemisch definiert, enthält weder Methionin, Protein noch Serum
Etablierte Zelllinien
ExpiFectamine™
1 Kit
• 3 x 0,9 ml ExpiFectamine 293 Transfektionsreagenz, Lagerung bei 2 – 8 °C
• 5 ml ExpiFectamine 293 Verstärker 1, Lagerung bei 2 – 8 °C
• 50 ml ExpiFectamine 293 Met(–)Verstärker 2, Lagerung bei 2 – 8 °C
• 100 ml Opti-Plex Komplexationspuffer, Lagerung bei 2 – 8 °C (vor Licht schützen)
Transfektion
Transfektionskit
Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.