Learn More
Gibco™ Expi293™ Met (–) Proteinmarkierungskit
Das Expi293 Met (-) Proteinmarkierungskit enthält Expi293 Met (-) Expressionsmedium und das ExpiFectamine 293 Met (-) Transfektionskit zur schnellen, ergiebigen, transienten Proteinexpression aus Expi293F Zellen für Anwendungen, bei denen die Markierung von Methioninrückständen in Proteinen erwünscht ist
Marke: Gibco™ A41249
880.04 CHF gültig bis 2024-12-14
Benutzen Sie den Promotions-Code "21632" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21632
Beschreibung
Die Komponenten des Kits sind speziell ohne Methionin formuliert, so dass Anwender markiertes Methionin ihrer Wahl hinzufügen können.
Merkmale:
- Methionin-freie Medien- und Transfektions-Enhancer-Formulierungen
- 2 bis 10-fach höhere Proteinausbeute im Vergleich zu anderen Transfektionsreagenzien, wie sie für hochdichte 293-Zellkulturen verwendet werden
- Dasselbe transiente Transfektionsprotokoll wie beim ExpiFectamine 293 Transfektionskit
- Skalierbare Transfektion von kleinen bis großen Mengen bei gleichbleibender volumetrischer Proteinausbeute
Speziell entwickelt für die einfache Integration in andere Komponenten des Expi293-Expressionssystems, einschließlich Expi293F-Zellen und Expi293-Expressionsmedien
Inhalt:
- 1 l Expi293 Met (–) Expressionsmedium
- 1 ExpiFectamine 293 Met (–) Transfektionskit, ausreichend zur Transektion von 1 l Kultur
Spezifikation
Proteinmarkierungskits | |
Proteinproduktion | |
Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis |
1 Kit | |
|
|
Expi293F™ |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.