Learn More
Gibco™ EXPI293™ Induzierbares Expressionssystemkit
Das Expi293 induzierbare Expressionssystemkit ist Teil der Expi293 Plattform zur schnellen, ergiebigen, transienten Proteinexpression aus Säugetier-293-Zellen.
Marke:  Gibco™ A39251
2585.70 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16386395
  • 3315.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das Systemkit ist auf speziell entwickelte Expi293F-Zellen ausgelegt, die das Tetracyclin-Repressor-(TetR)-Protein stabil exprimieren und so eine Tetracyclin-regulierte Proteinexpression ermöglichen
  • Die induzierbare Zelllinie wurde durch die stabile Integration des regulatorischen Plasmids pcDNA6/TR etabliert, das das TetR-Gen unter der Kontrolle des menschlichen CMV-Promotors kodiert
  • Diese Zelllinie ist ein leistungsstarkes Hilfsmittel zur ertragreichen Tetracyclin-induzierbaren Expression rekombinanter Proteine
Eigenschaften:
  • Tetracyclin-induzierbare Proteinexpression mit extrem niedrigen basalen Expressionswerten
  • Ähnliche Proteinausbeute wie bei parentalen Expi293F-Zellen – bis zu 1 g/l
  • pcDNA5/TO-Expressionsvektor zur Tetracyclin-regulierten Expression des gewünschten Gens
  • Suspension, hochdichte Expi293F Zellkultur, induzierbare Zellen in Expi293 Expressionsmedium
  • Hocheffiziente transiente Transfektion mit Hilfe des ExpiFectamine 293 Reagenz in Kombination mit speziellen Transfektions-Enhancern
Inhalt:
  • 1 Fläschchen mit gefrorenen Expi293F induzierbaren Zellen
  • 1 l Expi293 Expressionsmedium
  • 1 ExpiFectamine 293-Transfektionskit, ausreichend zur Transfektion von 1 l Kultur
  • 100 ml Opti-Plex Komplexierungspuffer
  • 1 pcDNA5/TO-Säugetier-Expressionsvektorkit
  • 500 mg Tetracyclin-Hydrochlorid
  • pRABBIT IgG IRES-EmGFP positiver Kontrollvektor
Alle Komponenten des Expi293 induzierbaren Expressionssystems sind auch separat erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Induzierbares Expressionssystemkit
1 Kit
Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis
Expi293F™
Proteinexpression
Transfektion
• Expi293F induzierbare Zellen (1 x 107 Zellen/Fläschchen), Lagerung in Stickstoffgas
• 1 l Expi293 Expressionsmedium, Lagerung bei 2 – 8 °C (vor Licht schützen)
• ExpiFectamine 293 Transfektionskit für 1 l Kultur, Lagerung bei 2 – 8 °C
• 100 ml Opti-Plex Komplexierungspuffer, Lagerung bei 2 – 8 °C (vor Licht schützen)
• 20 µg pcDNA5/TO-Säugetier-Expressionsvektor, Lagerung bei 2 – 8 °C oder längere Lagerung bei -20 °C.
• pRABBIT IgG IRES-EmGFP positiver Kontrollvektor, Lagerung bei 2 – 8 °C oder längere Lagerung bei -20 °C.
• 500 mg Tetracyclin-Hydrochlorid, Lagerung bei -20 °C
DNA
Expi293™
CMV/TO