Learn More
Gibco™ EXPI293™ GnTI-Expressions-Kit
Das Expi293 GnTI-Expressionssystemkit ist Teil der Expi293-Plattform zur schnellen, ergiebigen, transienten Proteinexpression aus Säugetier-293-Zellen
Marke: Gibco™ A39250
Beschreibung
Das Systemkit basiert auf speziell entwickelten Expi293F-Zellen, die keine Aktivitäten einer N-Acetylglucosaminyltransferase I (GnTI) und daher keine komplexen N-Glykane aufweisen Die Zelllinie wurde durch das selektive Knockout des GNTI-Gens in elterlichen Expi293F-Zellen gewonnen. Diese Zelllinie ist ein leistungsstarkes Werkzeug zur ertragreichen Expression homogen glykosylierter rekombinanter Proteine.
Merkmale:
- Homogene N-Glykosylierung exprimierter Proteine
- Ähnliche Proteinausbeute wie bei parentalen Expi293F-Zellen - bis zu 1 g/l
- Deutlich höhere Proteinausbeute als bei anderen HEK293 GnTI-Zelllinienalternativen
- Suspension, hochdichte Expi293F GnTI-Zellkultur im Expi293-Expressionsmedium
- Hocheffiziente transiente Transfektion mit Hilfe des ExpiFectamine 293-Reagenz in Kombination mit speziellen Transfektions-Enhancern
Inhalt:
- 1 Fläschchen mit gefrorenen Expi293F GnTI-Zellen
- 1 l Expi293 Expressionsmedium
- 1 ExpiFectamine 293-Transfektionskit, ausreichend zur Transfektion von 1 l Kultur
- 100 ml Opti-Plex Komplexationspuffer
- 1 PNGase F Glykan-Spaltungskit
- pRABBIT IgG IRES-EmGFP positiver Kontrollvektor
Alle Komponenten des Expi293 GnTI- Expressionsystems sind auch separat erhältlich
Spezifikation
Transfektion | |
• Expi293F GnTI-Zellen (1x107 Zellen/Fläschchen), in Flüssigstickstoff in Gasphase • 1 l Expi293-Expressionsmedium, Lagerung bei 2–8 °C (vor Licht schützen) • ExpiFectamine 293-Transfektionskit für 1 l Kultur, Lagerung bei 2–8 °C • 100 ml Opti-Plex Komplexationspuffer, Lagerung bei 2–8 °C (vor Licht schützen) • PNGase F Glykan-Spaltungskit, Lagerung bei -20 °C •, pRABBIT IgG IRES-EmGFP positiver Kontrollvektor, Lagerung bei 2–8 °C oder längere Lagerung bei -20 °C |
|
Expi293F™ | |
Proteinproduktion |
1 kit | |
Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis | |
Expi293™ |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.