Learn More
Novus Biologicals™ Exosome Standards (K-562 cell line)
Highly pure, lyophilized exosome standards with superior stability, optimal for multiple applications
Marke: Novus Biologicals™ NBP2-49864-600ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Store at 4°C. Do not freeze. | |
LYOPH | |
6 x 100 μg Vials |