Learn More
Novus Biologicals™ Exosome Standards (Human Urine)
Highly pure, lyophilized exosome standards with superior stability, optimal for multiple applications
Marke: Novus Biologicals™ NBP2-49840-60ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C. | |
LYOPH | |
2 x 30 μg Vials |