Learn More
Novus Biologicals™ Exosome Standards (Human Urine)
Highly pure, lyophilized exosome standards with superior stability, optimal for multiple applications
Marke:  Novus Biologicals™ NBP2-49840-200ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18635370
  • 618.00 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C.
LYOPH
2 x 100 μg Vials