Learn More
Novus Biologicals™ Exosome Standards (Human Serum)
Highly pure, lyophilized exosome standards with superior stability, optimal for multiple applications
499.00 CHF - 1575.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C. |
---|---|
Konzentration | LYOPH |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18602660
|
Novus Biologicals™
NBP2-49827-60ug |
2 x 30 μg Vials |
499.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
18634850
|
Novus Biologicals™
NBP2-49827-200ug |
2 x 100 μg Vials |
643.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 29-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
18614031
|
Novus Biologicals™
NBP2-49827-600ug |
6 x 100 μg Vials |
1575.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
18693310
|
Novus Biologicals™
NBP2-49827-180ug |
6 x 30 μg Vials |
1265.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C. | |
LYOPH |