Learn More
Novus Biologicals™ Exosome Standards (Human Plasma)
Highly pure, lyophilized exosome standards with superior stability, optimal for multiple applications
Marke:  Novus Biologicals™ NBP3-11686-200ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18604810
  • 618.00 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 29-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C.
LYOPH
2 x 100 μg Vials