Learn More
Novus Biologicals™ Exosome Standards (COLO1 cell line)
Assay Kit (Colorimetric)
Marke:  Novus Biologicals™ NBP2-49845-180ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18655380
  • 1265.00 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C.
LYOPH
6 x 30 μg Vials