Learn More
Novus Biologicals™ Exosome Standards (A549 cell line)
Highly pure, lyophilized exosome standards with superior stability, optimal for multiple applications
Marke:  Novus Biologicals™ NBP3-11645-180ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18644630
  • 1265.00 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C.
LYOPH
6 x 30 μg Vials