Learn More
Applied Biosystems™ ExoSAP-IT Express PCR Product Cleanup with Tracking Dye
Unsere schnellste PCR-Aufreinigungsmethode – hervorragende Sequenzierungsergebnisse in nur 5 Minuten. Jetzt mit optionalem Tracking-Farbstoff erhältlich. Vor der Sequenzierung müssen überschüssige Primer und nicht integrierte Nukleotide aus der PCR-Reaktion entfernt werden.
Marke:  Applied Biosystems™ A35004
501.80 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15889916
  • 772.00 CHF / 500 Reaktionen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 5-minütiges Protokoll: Schnellste Durchlaufzeiten zum Ergebnis
  • Einzelröhrchen-Ein-Schritt-PCR-Reinigung: ExoSAP-IT Express direkt zum PCR-Produkt hinzufügen
  • Neuartige Enzymtechnologie: Irreversibel inaktiviert in nur einer Minute bei 80 °C
  • Konservieren von PCR-Proben: 100 % Rückgewinnung der PCR-Produkte, unabhängig von der Länge des Amplikons
  • Vermeiden Sie Spin-Säulen oder -Beads: Verringert Zeit und Fehler erheblich und erhöht gleichzeitig die Ausbeute
  • Kompatibel: Keine Störungen in Downstream-Prozessen
  • Skalierbar: Verschiedene Volumenbereiche behandeln
  • Mehrere Formate: Einzelröhrchen-, 8-Röhrchenstreifen- und 96-Well-Mikrotiterplattenformate bieten Flexibilität vom manuellen Pipettieren bis hin zu automatisierten Arbeitsabläufen
  • Pro Umwelt: Erzeugen Sie weniger Abfall mit einer Einzelröhrchenlösung für die PCR-Reinigung
  • Optionaler Tracking-Farbstoff: Verlieren Sie während des Pipettierens nie die Übersicht über die Reagenzienzugabe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Auf Trockeneis geliefert.Bei -20 °C lagern.
500 Reaktionen
PCR-Produktbereinigung
Genetische Krankheiten
Sequenzierung, PCR-Aufreinigung
ExoSAP-IT™
Rekombinant
Trockeneis