Learn More
Applied Biosystems™ ExoSAP-IT™ Express PCR Product Cleanup
Das ExoSAP-IT™ Express PCR-Produkt-Aufreinigungsreagenz entfernt überschüssige Primer und nicht integrierte Nukleotide aus einer PCR-Reaktion. Diese Enzym-Aufreinigungsmethode sorgt für Präzision, eine höhere Ausbeute und eine schnellere Durchlaufzeit im Vergleich zu alternativen Aufreinigungsmethoden wie Zentrifugationssäulen oder Beads.
Marke: Applied Biosystems™ 75001.4X.1.ML
1761.65 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entfernung von nicht eingegliederten Primern und Nukleotiden in ca. 5 Minuten
- Bereiten Sie DNA-Sequenzierproben mit nur einem Pipettierschritt vor
- Sparen Sie wertvolle PCR-Produkte mit bis zu 100 % Rückgewinnung, unabhängig von der Länge des Amplikons
- Minimierung der Reinigung von Spin-Säulen oder Beads
Spezifikation
Store at -5° to -30°C. | |
PCR-Produkt | |
2000 | |
Rekombinant | |
Trockeneis |
ExoSAP-IT™ Express PCR Product Clean-up Reagent, 2000 rxns, rekombinant, Trockeneis, entfernt überschüssige Primer und nicht inkorporierte Nucleotide aus einer PCR-Reaktion, Verwendung mit PCR-Aufreinigung, –5 bis 30 °C Lagertemperatur | |
DNA-Aufreinigung | |
ExoSAP-IT™ | |
Genetische Krankheiten |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.