Learn More
exo-7-Oxabicyclo-[2.2.1]-heptan-2,3-dicarbonsäureanhydrid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367905
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
exo-7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylic anhydride acts as a potential antitumor agent. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Exo-7-Oxabicyclo[2.2.1]Heptan-2,3-Dicarbonsanhydrid wirkt als potentieller Antitumorwirkstoff. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in organischer Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29745-04-8
Summenformel C8H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 168.148
MDL-Nummer MFCD00213361
InChI-Schlüssel JAABVEXCGCXWRR-GUCUJZIJSA-N
Synonym exo-3,6-Epoxyhexahydrophthalic anhydride; Norcantharadin
PubChem CID 12251906
SMILES C1CC2C3C(C1O2)C(=O)OC3=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material exo-7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylic anhydride
Schmelzpunkt 111°C to 116°C
Menge 5 g
Beilstein 84287
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 168.15
Reinheit (%) ≥98%