Learn More
asecos™ Entlüftungsmodul
Absaugmodul zur Montage an der Wand, an Hochschränken oder an Untertischschränken, mit Abluftüberwachung
Marke: asecos™ 17177
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Absaugeinheiten/-module zur Montage am Schrank oder an der Wand – anschlussbereit, einfache und schnelle Installation
- Sicheres Auffangen von austretenden Dämpfen und Gasen an dem Punkt, an dem sie freigesetzt oder erzeugt werden
- Sehr geräuscharm, ideal für die direkte Installation am Arbeitsplatz
- Mit Anschlusskabel und Netzkabel
- Anschluss DN 75
- ATEX-konform: C` II 3/-G Ex c llC T4
- Mit Abluftüberwachung
- Integrierter Drucklecksensor
- Die grüne LED erlischt bei einem Ausfall und die rote LED leuchtet auf.
Spezifikation
CE-konform | |
Zur Montage an der Wand oder an Hochschränken, mit Abluftüberwachung, CE-konform: C ` II 3/- G Ex c IIC T4, explosiongeschützt, Extraktion aus: Ex-Zone 2/Installation: außerhalb einer EX-Zone | |
Absaugmodul zur Wandmontage – anschlussbereit, einfache und schnelle Installation | |
200 mm | |
HF.EA.15575. | |
12 kg | |
Stahl |
400 mm | |
400 x 200 x 200 mm | |
Hochschränke | |
Montagewinkel, flexibler Schlauch, Schlauchklemmen und Installationsmaterial | |
pulverbeschichtet glatt | |
200 mm | |
Abluftgerät |