Learn More
BINDER™ Durchführung von IQ/OQ
Execution of IQ/OQ in accordance with qualification folder.
3297.33 CHF - 3447.21 CHF
Spezifikation
Produkttyp IQ/OQ-Service
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17987522
Unterlagen ansehen
BINDER™
DL42-0310
BINDER Series VD, VDL
3297.33 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 03-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17927532
Unterlagen ansehen
BINDER™
DL41-0210
BINDER Series CBF, UF V
3447.21 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 03-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
An IQ/OQ must be executed successfully before a system or unit can undergo technical acceptance.
  • Evidence that a unit has been set up and connected as planned and is functioning within the intended operating ranges.
Spezifikation
Spezifikation
IQ/OQ-Service