Learn More
R&D Systems™ ExCellerate Human NK Cell Expansion Media, Xeno-Free
Media for the ex vivo expansion and culture of human Natural Killer lymphocytes under xeno-free conditions
Marke:  R&D Systems™ CCM032
Artikelnummer. 18747856
  • 152.00 CHF / 500 Milliliter
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
500 mL
Human, Multi-Species