Learn More
CleanSpace™ Technology EX Kopfgurtsystem
Das EX Kopfgurtsystem besteht aus TPU-Kunststoff und Neopren mit Nylonklemmen.
Marke: CleanSpace™ Technology PAF-0073
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verwendung mit dem revolutionären CleanSpace™ PAPR: geringes Gewicht, ohne Schläuche oder Bänder
- Entwickelt für Tragekomfort über lange Zeiträume
- Verhindert Schwitzen und gewährleistet Atmungsaktivität
- Mehrere Einstellpunkte
- Einfach zu waschen und schnell zu trocknen
- Entwickelt für langanhaltenden Gebrauch in rauen Umgebungen
- Einfacher und schneller Austausch
Spezifikation
AS/NZS1716: 2012, EN 12942 (CE-Kennzeichnung), IP-Code 66 | |
Kopfgurtsystem | |
PAF-0073 | |
20 g |
Wiederverwendbar | |
Gehäuse PAF-1060 | |
Bei -10 °C bis +55 °C lagern |