Learn More
EVOS™ EVOS™ Vessel Holder, two 60-mm Petri dishes
Für Kolben, Tabletts und Petrischalen
Marke: EVOS™ AMEPVH003
219.45 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Eine große Auswahl an Haltern ermöglicht die Maximierung der Flexibilität der invertierten EVOS- und Micromaster™-Mikroskope.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Gefäßhalter | |
EVOS™ XL Core Bildgebungssystem, EVOS™ FL Farbbildgebungssystem, EVOS™ XL Bildgebungssystem, EVOS™ FL Bildgebungssystem, EVOS™ FL automatisches Bildgebungssystem | |
2 60 mm-Petrischalen |
EVOS | |
Zwei 60 mm-Petrischalen | |
1 Halter |