Learn More
Invitrogen™ EVOS™ 4X Objektiv, Achromat, LWD, Phasenkontrast, 0,13 NA/10,58 WD
Dieses Achromat-Objektiv ist ideal für allgemeine Anwendungen
Marke:  Invitrogen™ AMEP4932
Artikelnummer. 16555681
  • 598.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Hat ein LWD-Objektiv (Long Work Distance), das für die Bildgebung von Objektträgern, Zellkulturschalen und -kolben sowie Mikrotiterplatten optimiert ist Dies ist auch ein Phasenkontrast-Objektiv, was es für schwer abbildbare, durchsichtige Probenstoffe nützlich macht. Alle EVOS™ Objektive bieten eine hervorragende optische Leistung von sichtbarem Licht bis hin zu nahem Infrarotlicht. Die große Auswahl an Objektiven erfüllt die Anforderungen im gesamten Spektrum der Vergrößerungen und optischen Spezifikationen.
Weitere Merkmale dieses EVOS™ Objektivs:
• Vergrößerung: 4 x
• Numerische Apertur: 0,13
•Arbeitsabstand: 10,58 mm
Bildqualität
Mikroskop-Objektive sind die wichtigsten Komponenten eines optischen Mikroskops, da sie für die primäre Bildbildung verantwortlich sind. Die Bildqualität ist für den Erfolg von Experimenten und für die Veröffentlichung von Bildern von entscheidender Bedeutung. Die EVOS™ Objektive leisten diese Qualität über das sichtbare Spektrum bis hin zu nahem Infrarotlicht. Diese Leistung resultiert aus jahrelanger Perfektion bei der Herstellung von Objektiven.  EVOS™ Objektive haben die gleichen oder bessere numerische Aperturen als andere Hersteller derselben Klasse, und die große Auswahl bedeutet, dass Sie für Ihre Bildgebungsanforderungen mehr Optionen haben.
Objektivklassen
Achromat-Objektive sind ideal für allgemeine Anwendungen mit Standardkorrektur von Farbe und Fokus geeignet.
Fluorit-Objektive bieten eine hervorragende Auflösung und werden mit höheren numerischen Aperturen als Achromat-Objektive hergestellt, was zu helleren Fluoreszenzsignalen und höherer Kontrast-Bildgebung führt. Die höhere optische Qualität reduziert optische Abbildungsfehler erheblich, und die Korrektur von Farbe und Fokus ist deutlich besser als bei achromatischen Objektiven. Fluorit-Objektive eignen sich ideal für Fluoreszenz- und anspruchsvolle Durchlichtanwendungen, bei denen sie durch den höheren Kontrast ideal für die Farbbildgebung geeignet sind.
Apochromat-Objektive werden mit höchster Auflösung, höchster Fluoreszenzhelligkeit und höchstem Kontrast hergestellt; chromatische Abbildungsfehler werden nahezu eliminiert. Sie werden für die anspruchsvollsten Anwendungen, insbesondere bei Vergrößerungen von 60x und höher, empfohlen. Apochromatische Objektive sind die erste Wahl für die Aufnahme von Farbbildern in Weißlicht.
Hellfeldkontrast- im Vergleich zu Phasenkontrastobjektiven
Hellfeld ist die elementarste Form der Lichtmikroskopie und wird durch Lichtabsorption der Probe erreicht. Ein Bereich mit höherer Dichte in einer Probe absorbiert mehr Licht und erhöht so den Kontrast in diesen Bereichen.
Phasenkontrast-Objektive sind am nützlichsten für schwer sichtbare, durchscheinende Proben. Diese Kontrastmethode funktioniert, indem Phasenverschiebungen, verursacht durch Licht, das durch eine durchscheinende Probe hindurch geht, in Helligkeitsänderungen (d. h. Kontrast) umgewandelt werden.
Objektive mit großem Arbeitsabstand im Vergleich zu Deckglas-korrigierten Objektiven
Die LWD-Objektive (Long Working Distance, Objektive für großen Arbeitsabstand) sind für den Einsatz in Gefäßen mit einer nominalen Wanddicke von 0,9 bis 1,5 mm optimiert. Dazu gehören Gefäße, die häufig in Zellkultur- und zellbasierten Assays verwendet werden, beispielsweise Objektträger, Zellkulturschalen und -kolben, Mikrotiterplatten-Wells usw. Deckglas-korrigierte Objektive sind für die Verwendung durch #1.5 Deckgläser optimiert (Dicke ca. 0,17 mm). Diese Objektive haben ein höheres Vergrößerungs-/NA-Verhältnis und bieten im Vergleich zu LWD-Objektiven eine höhere Auflösung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Objektivlinse
EVOS™ M5000, EVOS™ M7000, EVOS™ FL Bildgebungssystem, EVOS™ XL Core Bildgebungssystem, EVOS™ FL Color Bildgebungssystem, EVOS™ FL Auto Bildgebungssystem, EVOS™ XL Bildgebungssystem
4x Achromat, PH, LWD, 0,13 NA/10,58 WD
1 objective
EVOS
Gefäße, Objektträger, Zellkulturschalen, Kolben, Mikrotiterwellplatten
4X
Raumtemperatur