Learn More
EVOS™ EVOS™ 100X Oil Objective, achromat, coverslip-corrected
Für allgemeine Anwendungen und Bilder mit unterschiedlicher Vergrößerung
Marke:  EVOS™ AMPFOP100
Artikelnummer. 11997335
  • 1126.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Deckglas-korrigiertes Objektiv, das für die Bildgebung durch #1.5 Deckgläser optimiert ist
  • Bietet optische Leistung vom sichtbaren Licht bis zum Nahinfrarotlicht
  • Erfüllt alle Anforderungen in Bezug auf Vergrößerungen und optische Spezifikationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Objektivlinse
EVOS™ XL Core Bildgebungssystem, EVOS™ FL Farbbildgebungssystem, EVOS™ XL Bildgebungssystem, EVOS™ FL Bildgebungssystem, EVOS™ FL automatisches Bildgebungssystem
0,17 mm
100X
Je 1
EVOS
Gefäße, Objektträger, Zellkulturschalen, Kolben, Mikrotiterwellplatten
Achromat
1,25