Learn More
Thermo Scientific™ Evolution™ 201/220 UV-Vis-Spektrophotometer
Verbessern Sie Ihre Analyse und bringen Sie Vielseitigkeit und Produktivität in Ihr Labor mit den neuen Thermo Scientific™ Evolution 201 und 220 UV-Vis-Systemen.
Marke:  Thermo Scientific™ 912A0890
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15728167
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Optimieren Sie Ihre Analysen und profitieren Sie von Vielseitigkeit und Produktivität in Ihrem Labor – mit den Thermo Scientific™ Evolution 201 und 220 UV-Vis Spektralphotometern. Mit der Thermo Scientific™ INSIGHT™ Software der nächsten Generation für Tablet- und PC-basierte Steuerung ist Ihr Gerät immer auf dem neuesten Stand und bereit für die nächste anspruchsvolle Probe. Unsere CUE Software (Customized User Environment; Angepasste Anwenderumgebung) hebt Ihre Routinemessungen auf eine neue Ebene, indem sie Ihnen die vollständige Anpassung sowohl der logischen Messschritte als auch der Ausgabeumgebung ermöglicht.
Diese Instrumentenserie bietet für Routine- wie für Forschungsanalysen echte Innovationen, die erweiterte Praktikabilität und bessere Leistungsfähigkeit ohne zusätzliche Komplikationen erbringen. Dank der leicht verständlichen Software, fortschrittlichster Geräteausstattung und einer breiten Auswahl an Zubehör arbeiten die Systeme Evolution 201 und 220 gemeinsam Experimente genau nach Ihren Vorgaben – und Sie erhalten die Ergebnisse, die Sie benötigen.
INSIGHT Software—Sophistication Simplified
  • Personalisierbarer Startbildschirm für bessere Navigation und mehr Komfort
  • Hilfsmittel für Arbeitsblätter sparen Zeit und gewährleisten genaue Ergebnisse
  • CUE-Skripts ermöglichen die Erstellung einer angepassten Benutzeroberfläche und die Vereinfachung von Arbeitsabläufen
Optimierte Konstruktion gewährleistet ultimative Leistung
  • Doppelstrahlgeometrie mit einer spektralen Bandbreite von 1 nm für Präzisionsmessungen
  • AFBG-Technologie (Application Focused Beam Geometry) holt das Optimum an Leistungsverhalten aus Mikrozellen, Feststoffproben und Glasfasersonden heraus
  • Xenon-Blitzlampe – keine Vorwärmzeit erforderlich, was sofortige Messungen ermöglicht
  • Elektronische Triggerung bietet maximale Genauigkeit bei Messungen von Schnellmischkinetik
  • Präzisionsantrieb für Monochromatoren ermöglicht schnelle Erfassung von Scandaten und Wellenlängengenauigkeit
Leistungsstarker Komfort auf Knopfdruck
  • Der Farb-Touchscreen ermöglicht Instrumentensteuerung mithilfe des integrierten Computers
  • Integrierte Tastatur ermöglicht Kommunikation mit der INSIGHT Software
  • Flexibilität und Komfort durch Auswahlmöglichkeit zwischen Steuerung am Gerät und mittels PC
Zubehör für Probenanalysen aller Art
  • Mit einer breiten Auswahl an Zubehör mit verschiedenen Temperaturregelmöglichkeiten, Probenehmern, Pumpen und Festkörperprobenhaltern vervollständigen Sie Ihre Analyseausstattung
  • Wahl zwischen einem Peltier-Einzelküvettenhalter und einem Smart-Peltier-System mit 8 Küvetten für Temperaturregelung und Probenüberwachung von 0 °C bis 100 °C
  • Einfache Softwareintegration verleiht Ihnen vollständige Kontrolle über Ihre Messungen
Zuverlässige Systemleistung
  • Die Thermo Scientific UV Validierungsausrüstung bietet Unterstützung für Systemqualifizierungs- und -validierungsaktivitäten
  • Dokumentation erleichtert die Einhaltung der Anforderungen nach FDA, GxP, ISO 9001:2000 und gemäß den ISPE 2001 Vorgaben und Bestimmungen durch Ihr System
  • Quecksilber-Lampenzubehör ist für die Instrumentenkalibrierung erhältlich
  • Thermo Scientific INSIGHT Sicherheitssoftware stellt vollständige Hilfsmittel zur Erfüllung der Anforderungen nach 21 CFR Part 11 bereit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
±0.0010 A, 200 to 800 nm, 1.0 nm SBW, smoothing
USB or RS-232
62.2 mm
Zwei Silizium-Fotodioden
62.2 x 48.6 x 27.9 cm (24 x 19 x 11 in.)
1 nm
190 bis 1100 nm
100/240 V, 50/60 Hz automatisch ausgewählt, maximal 150 W
Sealed membrane
0A: <0.00015A;
1A:<0.00025A;
2A: <0.00080A;
260nm, 1.0nm SBW, RMS
Resolution (Toluene in Hexane): ≥1.8A
Photometric Accuracy (60mg/L K2Cr2O7): ±0.010A
Stray Light: ≤1%T at 198nm: KCI; ≤0.05%AT at 220nm: Nal, Kl
Wavelength Accuracy: ±.5nm 541.9, 546.1nm Hg emission lines, ±0.8nm full range
Wavelength Repeatability: ≤0.05nm, repetitive scanning of 546.1nm Hg emission line
-0.3 to 4.0A
±0.0002 A
Absorbance, % Transmittance, % Reflectance, Kubelka-Munk, log (1/R). log (Abs) Abs*, Intensity
3 Jahre
± 0,5 nm (541,9; 546,1 nm Quecksilberlinien), ± 0,8 nm (voller Bereich 190 bis 1100 nm)
≤0,05 nm (546,1 nm Quecksilberlinie, SD von 10 Messungen)
ISO 9001:2008
24.3 in.
Evolution 201 Spectrophotometer plus Tablet Control Module - International
Keine
Evolution 201
Spectrophotometer plus Tablet Control Module - INTL
<0.0005 A/hr., 500 nm, 1.0 nm SBW, 1 hr. warmup
Cuvettes up to 100 mm
7 years typical
Double Beam with sample and reference cuvette positions; Czerny-Turner Monochromator
1A: ±0,006 A, 2A: ±0,010 A, Gemessen bei 440 nm mit kalibrierten Neutraldichteleitern
>3.5A
INSIGHT 2 Software is compatible with Windows™ 7 and Windows 8.1 Professional Editions
<1 to 6000 nm/min. (Variable)
Max. 150 W
10, 5, 2, 1.0, 0.5, 0.2, 0.1 nm
14.4 kg