Learn More
Thermo Scientific™ Evolution™ 201/220 UV-Vis-Spektrophotometer
Verbessern Sie Ihre Analyse und bringen Sie Vielseitigkeit und Produktivität in Ihr Labor mit den neuen Thermo Scientific™ Evolution 201 und 220 UV-Vis-Systemen.
Marke: Thermo Scientific™ 840-210600
Description
Optimieren Sie Ihre Analysen und profitieren Sie von Vielseitigkeit und Produktivität in Ihrem Labor – mit den Thermo Scientific™ Evolution 201 und 220 UV-Vis Spektralphotometern. Mit der Thermo Scientific™ INSIGHT™ Software der nächsten Generation für Tablet- und PC-basierte Steuerung ist Ihr Gerät immer auf dem neuesten Stand und bereit für die nächste anspruchsvolle Probe. Unsere CUE Software (Customized User Environment; Angepasste Anwenderumgebung) hebt Ihre Routinemessungen auf eine neue Ebene, indem sie Ihnen die vollständige Anpassung sowohl der logischen Messschritte als auch der Ausgabeumgebung ermöglicht.
Mit einem Spektral-Messbereich von 190 bis 1100nm und einer Spaltbreite von 1nm bietet die Evolution-Serie mit ihrer Zweistrahl-Optik höchste analytische Genauigkeit über das gesamte UV-Vis-Spektrum. Komplexe spektroskopische Studien in Forschung und Wissenschaft werden durch die praxisgerechten Software-Lösungen erheblich verbessert.Speziell für Life Science Anwendungen konzipiert, bietet die Messtechnik und Software des Evolution 260 Bio eine einzigartige Plattform für Kinetikmessungen im Hochgeschwindigkeits- und Langzeitbereich. Ein umfangreiches Zubehörsortiment ermöglicht genaue spektroskopische Analysen, auch bei hochsensiblen Proben.
Mit den neuen UV-Vis-Spektrometern der Evolution 200 Serie können photometrische Analysen exakt so durchgeführt werden, wie Sie es wünschen. Die leistungsfähige Software, die innovative Technologie und das umfangreiche Zubehörsortiment garantieren präzise Ergebnisse.
--Die richtungsweisende INSIGHT Software führt Schritt für Schritt durch komplexe Prozesse: Einfach zu bedienen und übersichtlich strukturiert
--Deutlich verbesserte Funktionalität, vereinfachte Bedienung und optimierte Übersicht bei allen traditionellen UV-Vis-Anwendungen wie Scan, Fixed, Quant und Kinetics
--Die Application Focused Beam Geometry (AFBG) erlaubt die Optimierung der Photometeroptik für spezielle Anwendungen wie Feststoffe, Faseroptik und Mikroküvetten (nur bei Evolution 220)
--Vielseitige Spektralanalyse-Funktionen
--Umfangreiche Lösungen für quantitative Analysen
--Individuelle Bildschirm-Konfiguration mit direktem Zugriff auf Proben und Methoden
--Einfache, übersichtliche Aktualisierung und Navigation
--Optionale Customized User Environment Software (CUE) für die Vereinfachung, Optimierung und Konfiguration von Analyseprozessen für die Routine
--Einzigartig in dieser Photometer-Klasse: Hg-Lampenanschluss und Hg-Lampenzubehör für die Überprüfung der Wellenlängengenauigkeit und -wiederholbarkeit über das gesamte Spektrum
Evolution 200 ist in zwei Versionen lieferbar: Local Control und PC Control
Local Control besticht durch die Einfachheit bei der Messung, während PC Control ideal für die intensive Datenanalyse- und Datenexporte ist. Der eingebaute Local Control Prozessor läuft unter Windows™ XP und verbindet die Vorteile eines lokalen Kontrollsystems mit der Flexibilität und Leistung eines PCs. Das 350 GB Festplattenlaufwerk und vier USB-Anschlüsse auf der Local Control Version bieten Speicherplatz für Daten und Methoden und Anschlussmöglichkeiten für externe Geräte wie USB-Tastatur, Maus und Drucker.
Das umfangreiche Zubehörsortiment garantiert höchste Flexibilität und Produktivität. Probenwechsler, Temperatur-Überwachungssysteme, Faseroptiksysteme und Komponenten zur Messung der Reflexion und Transmission von Feststoffen etc. erweitern den Einsatzbereich der neuen Evolution 200 Spektrophotometer deutlich.
Traditionelle UV-Vis-Applikationen Neu definiert
Scan
--Umfassende Spektrenanalyse und Berechnungen
--Vereinfachte Peak Picking und Datenanalyse-Prozesse
--Echtzeit-Darstellung der Analyseergbnisse mittels Schieberegler
--Vollständiger Überblick der Datenerfassung durch gemeinsame Darstellung der Integrationszeit, Scan-Geschwindigkeit und Datenintervalle
Fixed
--Jobablauf-Anweisungen rufen sofort die gewünschten Daten auf
--Eindeutige QA/QC-Analysen und schnelle Aussagen per Sichtkontrolle durch Prüfgrenzen
--Intuitive Prüfungen und Probenmanagement erlauben die schnelle und einfache Erfassung zusätzlicher Daten im Arbeitsbuch
--Vorprogrammierte Modi für die einfache Peak-Höhen- und Peak-Mathematik-Analyse
--Hohe Produktivität durch Import und Export von Probendatenlisten
Quant
--Sechs verschiedene Optionen für die Ausführung quantitativer Analysen
--Intuitive, einfache Installation von Analysemethoden
--Vollständige Übersicht der Messung mittels Scanning Quant
--Um eine komplette Aussage über eine Methode zu erhalten, sind Mehrfach-Berechnungen und Multiparameter-Extraktionen in einer einzelnen Methode möglich
--Quantitative Analysen für hoch entwickelte Anwendungen auf Basis von Gleichungen möglich
Kinetik
--Herausragende Kinetikanalysen durch die Messung von zu 100 Datenpunkten pro Sekunde bei einer Einzelküvette
--Messung von Reaktionen in Segmenten mit unterschiedlichen Datenpunktdichten und Erfassungszeiten
--Extraktion der Daten mit höchster Ereignisdichte über die Verweilzeitfunktion, um ein schnelles Bild der Reaktionsdynamik zu erhalten
--Umfassende Datenanpassung für Reaktionen nullter, erster und zweiter Ordnung und nachfolgende Reaktionsmechanismen
--Völlig flexible Analysen durch Datenanalyse in getrennten Segmenten
Typ: Evolution 220 PC-Control
Specifications
±0.0010 A, 200 to 800 nm, 1.0 nm SBW, smoothing | |
Zwei Silizium-Fotodioden | |
62.2 x 48.6 x 27.9 cm (24 x 19 x 11 in.) | |
Variable: 1.0 nm, 2.0 nm | |
190 bis 1100 nm | |
100/240 V, 50/60 Hz automatisch ausgewählt, maximal 150 W | |
Sealed membrane | |
0A: <0.00015A; 1A: <0.00025A; 2A: <0.00080A; 260 nm, 1nm SBW, RMS |
|
(Guaranteed Performance Specifications) Resolution (toluene in Hexane): ≥1.8A Photometric Accuracy (60 mg/L K2Cr2O7): ±0.010A Stray Light: ≤1%T at 198 nm: KCI; ≤ to 0.05 %AT at 220nm: Nal, Kl Wavelength Accuracy: ±0.5 nm 541.9, 546.1 nm Hg emission lines, ±0.8 nm full range Wavelength Repeatability: ≤0.05 nm, repetitive scanning of 546.1nm Hg emission line |
|
-0.3 to 4.0A | |
±0.0002 A | |
Absorbance, % Transmittance, % Reflectance, Kubelka-Munk, log (1/R), log (Abs), Abs*Factor, Intensity | |
3 Jahre | |
10, 5, 2, 1.0, 0.5, 0.2, 0.1 nm | |
32 lb. |
Evolution 220 UV-Vis Spectrophotometer, Computer Control, includes Euro/US/UK power cords | |
Keine | |
Evolution 220 | |
Computer Control UV-Vis Spectrophotometer | |
<0.0005 A/hr., 500 nm, 1.0 nm SBW, 1 hr. warmup | |
EU/US/UK power cords | |
7 years typical | |
AFBG Microcell optimized, AFBG Fiber optic optimized, AFBG Materials optimized | |
1A: ±0,006 A, 2A: ±0,010A, Gemessen bei 440 nm mit kalibrierten Neutraldichtefiltern | |
>3.5A | |
Microsoft Windows 7, Windows 8 | |
<1 to 6000 nm/min. (Variable) | |
±0,5 nm (541,9, 546,1 nm Quecksilberlinien, ±0,8 nm (voller Bereich 190 bis 1100 nm) | |
≤0.05 nm (546.11 nm mercury line, SD of 10 measurements) | |
14.4 kg |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.