Learn More
Trajan Scientific and Medical™ eVol™ XR-Spritzen
Ein digital gesteuertes Positive-Displacement-Dispensiersystem.
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 2910037
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15279253
  • 91.20 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Anwenderunabhängiges Gerät zur Handhabung von Flüssigkeiten
  • Reduzierung des Bedarfs an Neuanalysen
  • Spritzen leicht und schnell gewechselt
  • Lieferbare Ersatzteile
Spezifikation
Spezifikation
Mit GT-Kolben
eVol-Spritze