Learn More
Thermo Scientific™ eVol™ XR Dispensiersystemspritzen
Verlassen Sie sich auf diese vielseitigen und funktionellen Spritzen in den Größen von 5 bis 1.000 μl für das Thermo Scientific™ eVol™ Dispensiersystem.
Marke:  Thermo Scientific™ 66002-021
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10558995
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Verlassen Sie sich bei der Verwendung von Thermo Scientific™ eVol™ XCHANGE Spritzen auf herausragende Vielseitigkeit und Funktionalität. Die Spritzen sind in Größen von 5 bis 1.000 μl zur Verwendung mit dem einzigartigen eVol XR Dispensiersystem erhältlich. Mit der integrierten XCHANGE™ Kopplung können die Spritzen schnell und einfach gewechselt werden. Die Erweiterung um MEPS und XCHANGE Spritzen ermöglicht eine automatisierte Probenvorbereitung durch SPE in einem Handgerätesystem. Das eVol XR Dispensiersystem führt zahlreiche Verfahren zum Liquid Handling genau und reproduzierbar aus
Das eVol XR Dispensiersystem ist ein einzigartiger, digitaler Handdispenser, der eine Vielzahl von Liquid-Handling-Verfahren genau und reproduzierbar ausführt. Das anwenderfreundliche Gerät kombiniert eine Analysespritze mit einem programmierbaren elektronischen Regler und ermöglicht so allen Anwendern ein hochgradig reproduzierbares Dispensieren.
Das eVol-Dispensiersystem ist ideal für Labors, in denen wiederholt nicht wässrige Flüssigkeiten dosiert werden müssen, denn es bietet eine höhere Genauigkeit und Reproduzierbarkeit bei Anwendungen wie z. B.:
  • Routinemäßiges Dispensieren flüchtiger Lösungsmittel sowie gefährlicher, korrodierender und hochgradig visköser Chemikalien
  • Vorbereitung von Kalibrierstandards
  • Hinzufügen interner Standards
Das System vereint in sich zwei Präzisionsgeräte: einen digital gesteuerten elektronischen Antrieb und eine mit Thermo Scientific™ XCHANGE™ kompatible Analysespritze.
Reproduzierbare Leistung für höheres Vertrauen in die Richtigkeit Ihrer Ergebnisse
  • Mühelos vom Benutzer kalibrierbar, um die Validität der Ergebnisse zu sichern
  • Intuitive, anwenderfreundliche Oberfläche mit Touchwheel und Vollfarbbildschirm
  • Kompatibel mit GLP- und GMP-Richtlinien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
eVol Spritze, 5 µl
5 μl
Elektronisches Dispensiersystem
Dispensiersystemspritze
HyperSep