Learn More
Thermo Scientific™ Kolben für das eVol™ XR Dispensystem
Bestellen Sie diese Kolben für die Verwendung mit einer Spritze der jeweiligen Größe auf dem Thermo Scientific™ eVol™ Dispensiersystem.
Marke:  Thermo Scientific™ 66002-041
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15260369
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie diese Thermo Scientific™ eVol™ Dosiersystem-Kolben mit der entsprechenden Spritze auf dem eVol Dosiersystem. Wie die Spritzen sind auch diese Kolben in Größen von 5 bis 1000 μl erhältlich. Mit dem einzigartigen eVol Hand-Dispensiersystem lassen sich zahlreiche Liquid-Handling-Verfahren genau und reproduzierbar ausführen. Das anwenderfreundliche Gerät kombiniert eine Analysespritze mit einem programmierbaren elektronischen Regler und ermöglicht so allen Anwendern ein hochgradig reproduzierbares Dispensieren.
Das eVol-Dispensiersystem ist ideal für Labors, in denen wiederholt nicht wässrige Flüssigkeiten dosiert werden müssen, denn es bietet eine höhere Genauigkeit und Reproduzierbarkeit bei Anwendungen wie z. B.:
  • Routinemäßiges Dispensieren flüchtiger Lösungsmittel sowie gefährlicher, korrodierender und hochgradig visköser Chemikalien
  • Vorbereitung von Kalibrierstandards
  • Hinzufügen interner Standards
Das System vereint in sich zwei Präzisionsgeräte: einen digital gesteuerten elektronischen Antrieb und eine mit Thermo Scientific™ XCHANGE™ kompatible Analysespritze.
Reproduzierbare Leistung für höheres Vertrauen in die Richtigkeit Ihrer Ergebnisse
  • Mühelos vom Benutzer kalibrierbar, um die Validität der Ergebnisse zu sichern
  • Intuitive, anwenderfreundliche Oberfläche mit Touchwheel und Vollfarbbildschirm
  • Kompatibel mit GLP- und GMP-Richtlinien
Außerordentliche Vielseitigkeit und Funktionalität
  • Die integrierte XCHANGE-Kupplung ermöglicht schnellen und unkomplizierten Spritzenaustausch und verhindert mögliche Kreuzkontamination.
  • Zusätzlicher Einsatz der Thermo Scientific™ MEPS™ Technologie (Micro Extraction by Packed Sorbent) mit einer XCHANGE-Spritze ermöglicht automatisierte Probenvorbereitung mittels SPE in einem manuellen Dispensiersystem.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Dispensiersystemkolben
HyperSep
Elektronisches Dispensiersystem