Learn More
Gerade Alkane, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke: SPEX Certiprep ENC-EVEN-1K
Includes: Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
---|---|---|
n-Docosan | 629-97-0 | 1000μg/ml |
n-Dotriacontan | 544-85-4 | 1000μg/ml |
n-Eicosan | 112-95-8 | 1000μg/ml |
n-Hexacosan | 630-01-3 | 1000μg/ml |
n-Hexadecan | 544-76-3 | 1000μg/ml |
N-Hexatriacontan | 630-06-8 | 1000μg/ml |
n-Octacosan | 630-02-4 | 1000μg/ml |
n-Octadecan | 593-45-3 | 1000μg/ml |
n-Tetracosan | 646-31-1 | 1000μg/ml |
N-Tetratriacontan | 14167-59-0 | 1000μg/ml |
n-Triacontan | 638-68-6 | 1000 μg/ml |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Even Alkanes | |
1 mL | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte | |
MeCl |
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt | |
Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. | |
Hexacadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane; Triacontane; Dotriacontane; Tetratricontane; Hexatriacontane |
Produkt nur für den Laborgebrauch