Learn More
Heidolph™ Verdampfungszylinder
For use with rotary evaporators
781.00 CHF - 949.00 CHF
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Material Glas
Typ Verdampfungszylinder
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotationsverdampfer
Form Zylinder
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10279411
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Heidolph™
514-00070-00
500 ml
781.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10468781
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Heidolph™
514-00071-00
1500 mL
949.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Standardschliff ist NS 29/32, auf Wunsch auch mit dem Schliff NS 24/29 lieferbar.
Für 500 ml Füllvolumen.
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Verdampfungszylinder
Zylinder
Glas
Rotationsverdampfer