Learn More
Fisherbrand™ EVA-Verschlusskappe
Fisherbrand™ Sealing Mat for 96-Well Deep Square Nonsterile Microplates is a reusable EVA sealing cap that fits onto the top of the plate to retain the sample in the well during transit or to stop the well and its contents from becoming contaminated.
Marke:  Fisherbrand™ 219004
Encompass_Preferred
Artikelnummer. 12419307
  • 206.65 CHF / 50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-09-2025
Beschreibung
  • For friction sealing of plates during transport or storage
  • Cap mats are an economic alternative to thermal or adhesive seals
  • Cap mats can be sterilized and reused
  • Constructed of high quality ethylene-vinyl acetate (EVA)
  • Rnase/Dnase free
Spezifikation
Spezifikation
White
Non-sterile
50
Quadratisch
EVA
96
96-Well quadratischer Dichtungsverschluss
96-well Square Deepwell Plate
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Fisherbrand™ EVA-Verschlusskappe