Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ USB-zu-IrDA-Schnittstellenadapter für Eutech™ Messgeräte der Serie 600
Eutech™ bietet verschiedene Arten von Adaptern an, die für die PC-Kommunikation mit verschiedenen Messgeräten zur Verfügung stehen.
Marke: Thermo Scientific™ 01X447602
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Eutech™ bietet verschiedene Arten von Adaptern an, die für die PC-Kommunikation mit verschiedenen Messgeräten zur Verfügung stehen. Der Eutech™ USB-zu-IrDA-Schnittstellenadapter dient zum Anschließen von Messgeräten der Eutech™ 600 Serie an Ihren Computer.
Merkmale:
- Anwendungsbereiche: EUtech 600 / 610 / 620 / 650
- Hinweis: Dieses Produkt ist nicht mit Windows 10 und 11 kompatibel
Spezifikation
USB/IrDA-Schnittstellenadapter (für die Kommunikation zwischen Messgeräten der Serie 600 und PC) | |
USB-zu-IrDA-Schnittstellenadapter | |
Nicht kompatibel mit Windows 10 und 11 | |
Messgeräte 600/610/620/650 |