Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ Universal SMPS Netzteil für CyberScan 600 Messgeräte
Das Eutech™ Universal SMPS Netzteil liefert Ihnen die Leistung, die Sie benötigen.
Marke:  Thermo Scientific™ 01X030132
Artikelnummer. 11569144
  • 125.63 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Eutech™ Universal SMPS Netzteil liefert Ihnen die Leistung, die Sie benötigen. Der 100 /240 VAC-Netzadapter verfügt über einen US-/UK-/EUR-/Japan-Stecker, der für Messgeräte der Serie CyberScan 600 verwendet wird.
Merkmale:
  • 9 V, 6 W
  • Anwendungsbereiche: CyberScan 600 / 610 / 620 / 650
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Universal-SMPS-Netzteil, Mitte +ve, 100 bis 240 V
SMPS-Netzadapter
9 V