Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ pH 6+ pH-Messgerät
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie.
Marke: Thermo Scientific™ 01X245027
429.45 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie. Das Eutech™ pH 6 + pH-Messgerät ECPH602PLUSK mit einer pH-Elektrode mit Abzweigstelle und das ECPH603PLUSK mit 3-in-1-pH/Temperatur-Kombinationselektrode sind die ideale Wahl für Routineanwendungen in Labors, Produktionsbetrieben und Schulen.
Merkmale:
- Mehrpunktkalibrierung (bis zu 5 Punkte) mit Auto-Buffer-Erkennung – Auswahl zwischen USA-, NIST- oder Reinwasser-Pufferstandards mit±0.01-pH-Genauigkeit
- Automatischer Temperaturausgleich (ATC) – optimale Genauigkeit bei schwankenden Temperaturen
- Die Haltefunktion friert kurzzeitig den Messwert ein, um die Anzeige und Aufnahme zu erleichtern
- Automatische Abschaltung spart Batterie bei Nichtgebrauch
- Selbstdiagnose mit Meldungscodes für einfache Fehlersuche
- Das große, einstellbare LCD-Display bietet eine optimale Anzeige auch bei größerer Entfernung
- Gummi schützt das Messgerät vor versehentlichen Stößen und verfügt über einen stabilen integrierten Ständer für eine einfache Bedienung auf dem Labortisch
- Der robuste Transportkoffer (optional) ermöglicht eine praktische Kalibrierung und Messung vor Ort
- pH-Pufferoptionen: 1.68, 4.01, 7.00, 10.01, 12.45 (USA),1.68, 4.01, 6.86, 9.18, 12.45 (NIST), 4.10, 6.97 (Pb)
Spezifikation
Eutech pH 6+ pH-Messgerät mit 3-in-1 pH-/Temperatur-Kombinationselektrode ECFC7352901B, ATC-Elektrode ECPHTEM01P& pH-Tragekit-Set (enthält 1 x 4.01, 7.00 pH-Pufferlösungen, Aufbewahrungslösung & 1 x deionisiertes Wasser (Spülwasser) (je 60 ml), Gummirüstung/Ständer | |
±0,05 °C | |
±0,01 | |
pH 0.01 | |
1 mV | |
0 °C bis 100 °C | |
LCD | |
4 AAA-Baterien, 1.4 V |
Automatische Abschaltung nach 17 Minuten; Haltefunktion und Selbstdiagnosemeldungen | |
±1 | |
0 bis 14 | |
-1000 bis 1000 | |
Max. 5 | |
0,1 °C | |
Automatisch/manuell (0 °C bis 100 °C) |