Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ pH 6+ pH-Messgerät
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie.
Marke:  Thermo Scientific™ 01X245026
406.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10548135
  • 635.16 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie. Das Eutech™ pH 6 + pH-Messgerät ECPH602PLUSK mit einer pH-Elektrode mit Abzweigstelle und das ECPH603PLUSK mit 3-in-1-pH/Temperatur-Kombinationselektrode sind die ideale Wahl für Routineanwendungen in Labors, Produktionsbetrieben und Schulen.
Merkmale:
  • Mehrpunktkalibrierung (bis zu 5 Punkte) mit Auto-Buffer-Erkennung – Auswahl zwischen USA-, NIST- oder Reinwasser-Pufferstandards mit±0.01-pH-Genauigkeit
  • Automatischer Temperaturausgleich (ATC) – optimale Genauigkeit bei schwankenden Temperaturen
  • Die Haltefunktion friert die Messwertanzeige kurzzeitig ein, um ein leichtes Ablesen und Aufzeichnen zu ermöglichen
  • Automatische Abschaltung spart Batterie bei Nichtgebrauch
  • Selbstdiagnose mit Nachrichtencodes zur einfachen Fehlerbehebung
  • Das große, einstellbare LCD-Display bietet eine optimale Anzeige auch bei größerer Entfernung
  • Gummi schützt Messgerät vor versehentlichen Stößen und verfügt über einen stabilen integrierten Ständer für eine einfache Bedienung auf dem Labortisch
  • Der robuste Transportkoffer (optional) ermöglicht eine praktische Kalibrierung und Messung vor Ort
  • pH-Pufferoptionen: 1.68, 4.01, 7.00, 10.01, 12.45 (USA),1.68, 4.01, 6.86, 9.18, 12.45 (NIST),4.10, 6.97 (Pb)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Eutech pH 6+ und pH-Messgerät mit pH-Elektrode mit Einzeldiaphragma ECFC7252101B, ATC-Elektrode ECPHTEM01P und pH-Tragekit-Set (enthält 1 x 4.01, 7.00 pH-Pufferlösungen, Aufbewahrungslösung und 1 x deionisiertes Wasser (Spülwasser) (je 60 ml, Gummirüstung/Ständer
±0,05 °C
± 0,01
-1000 bis 1000
Max. 5
0.1 °C
Automatisch/Manuell (0 bis 100 °C)
Automatische Abschaltung nach 17 Minuten; Haltefunktion und Selbstdiagnosemeldungen
±1
pH 0.00 bis 14.00
1 mV
0 °C bis 100 °C
LCD
4 AAA-Baterien, 1.4 V