Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ TDSTestr11+ Multibereich-TDS-Prüfgerät
Für schnelle und präzise TDS-Messungen vor Ort, in Labors und in Schulen.
Marke: Thermo Scientific™ 01X377231
132.57 CHF gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Eutech™ bietet Messgeräte an, die das direkte Ablesen von TDS-Werten (Total Dissolved Solids) ermöglichen. Das wasserdichte Eutech™ TDSTestr11 ist ein Messgerät mit zwei Messbereichen und wählbaren oder automatischen Messoptionen. Wasserdichtes, gegen Wegrollen gesichertes Design, große Bildschirme, vom Benutzer austauschbarer Sensor, einstellbarer TDS-Faktor für genauere Messungen und die Möglichkeit, zwischen °C und °F umzuschalten, sind nur einige Optionen dieses Messgeräts.
Technische Daten:
- Bereich: .. .. bis 100.0 ppm, bis 1000 ppm, bis 10.00 ppm
(abhängig vom TDS-Faktor) - ATC: Ja (0 bis 50 °C / 32 bis 122 °F)
- Temperaturkoeffizient: 2 % pro ° C, fest
- Kalibrierpunkt: 3manuell
- Temperaturanzeige: Ja
- Bereich: 0 bis 50.0 °C / 32.0 bis 122.0 °F
- Kalibrierung: ±5.0 °C / ±9.0 °F
- Nicht-flüchtiger Speicher Ja
- Automatische Abschaltung: 8.5 Minuten nach dem letzten Tastendruck
- Leistungsaufnahme: 4 X 1.5 V 'A76'Mikro-Alkalibatterien (im Lieferumfang enthalten)
- Akkulaufzeit: Mehr als150 Stunden
- Abmessungen/Gewicht: Tester: 16.5 x 3.8 cm ; 90 g
- Verpackt: 18.5 x 6.5 x 5 cm ; 200 g
Spezifikation
TDS mit Temperatur | |
0 °C bis 50 °C |