Learn More
Eutech™ Eutech TDS 6+ Handmessgeräte
Für schnelle und präzise TDS-Messungen im Feld, in Labors und in Schulen.
570.00 CHF - 616.30 CHF
Spezifikation
Measurement Modes | TDS mit Temperatur |
---|---|
Temperaturkompensation | Automatisch oder manuell (-0 bis 80 °C) |
Bereich (TDS) | 0.00 to 9.99 ppm, 10.0 to 99.9 ppm, 100 to 999 ppm, 1.00 to 9.99 ppt, 10.0 to 99.9 ppt |
Auflösung (TDS) | 0,05 % des Maximalwerts |
Genauigkeit (TDS) | ±% des Maximalwerts ± LSD |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11589204
|
Eutech™
01X289427 |
TDS 6+-Messgerät mit Kit, GripClip, Tragetasche |
616.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11599204
|
Eutech™
01X289428 |
TDS 6+-Messgerät mit GripClip |
570.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Die neue Thermo Scientific™ Eutech 6+ Serie von TDS-Handmessgeräten ist die ideale Lösung für Ihre grundlegenden Ansprüche an Wasseruntersuchungen.
Innovatives Elektrodendesign
- Schnelle, wiederholbare Messungen dank schnellem automatischem Temperaturausgleich, strategisch platzierte Lüftungsöffnungen verhindern den Einschluss von Luftblasen
- Die abnehmbare Elektrodenhülse ermöglicht eine einfache Wartung
Langlebige Gummiarmierung mit Tischgeräteständer
- Die Gummiarmierung verfügt über einen praktischen Tischgeräteständer, damit bei Bedarf der ideale Anzeigewinkel eingestellt werden kann
Hochpräzise Bestimmung der Salinität
- Das neue Design entspricht der nichtlinearen Salinitätskurve und sorgt so bei einem einzigen Kalibrierpunkt für erhöhte Präzision im gesamten Messbereich
Innovativer Grip-Clip Elektrodenhalter
- Passt an die meisten Bechergläser, ohne dass ein separater Elektrodenhalter benötigt wird
- Die Elektroden verbleiben während der Nutzung in ihrer aufgehängten Position und kommen nicht mit den Rührstäben in Kontakt
- Die Elektroden können je nach Probenbehälter und Ihren individuellen Wünschen schnell in ihrer Höhe verstellt werden
Robuster Transportkoffer mit Zubehör
- Der kompakte Hartschalen-Transportkoffer enthält alles erforderliche Zubehör für Ihre Kalibrierung und Messung
- Er schützt das Messgerät bei Nichtgebrauch und verfügt über einen verschließbaren Stauraum für gerade nicht benötigte Teile
Spezifikation
TDS mit Temperatur | |
0.00 to 9.99 ppm, 10.0 to 99.9 ppm, 100 to 999 ppm, 1.00 to 9.99 ppt, 10.0 to 99.9 ppt | |
±% des Maximalwerts ± LSD | |
0,00 °C bis 100,0 °C (80,0 °C mit mitgeliefertem Fühler) | |
±0,5 °C (±0,9 °F) | |
> 500 Std. |
Automatisch oder manuell (-0 bis 80 °C) | |
0,05 % des Maximalwerts | |
0,30 bis 1,00 | |
0,1 °C (0,1 °F) | |
4 x 1,5 V AAA-Alkalibatterien (im Lieferumfang enthalten) |
Garantie: Unterliegt der standardmäßigen eingeschränkten Garantie von Thermo Fisher Scientific. Weitere Informationen erhalten Sie unter thermoscientific.com oder bei Ihrem Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.