Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ Sensor für TDSTestr11
Für schnelle und präzise TDS-Messungen vor Ort, in Labors und in Schulen.
Marke: Thermo Scientific™ 01X229713
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Eutech™ bietet Messgeräte an, die das direkte Ablesen von TDS-Werten ermöglichen. Der EUtech™ Sensor für TDSTestr11 ist ein Ersatzsensor für die TDSTestr11 Serie, Eintauchstab. Für schnelle und präzise TDS-Messungen vor Ort, in Labors und in Schulen.
Allgemeine Anwendungen:
- Wasser- und Abwasserbehandlung
- Ausblasen von Kesseln
- Spülen von Galvanotanks
- Trinkwasser
- Hydrokulturen
- Druckindustrie
- Aquakulturen, Aquarien, Fischzucht
- Schwimmbecken und Spas
Spezifikation
Sensor | |
TDSTestr11 |