Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ Ersatzsensor mit Doppeldiaphragma für ORPTestr 10 Messgerät
Eutech bietet ein breites Sortiment an ORP-Messgeräten zur Messung von pH- und ORP-Werten in verschiedenen Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie.
Marke:  Thermo Scientific™ 01X106711
Artikelnummer. 10682923
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Eutech bietet ein breites Sortiment an ORP-Messgeräten zur Messung von pH- und ORP-Werten in verschiedenen Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie. Zu den allgemeinen Anwendungsgebieten gehören Chromat-Reduktion, Cyanidoxidation, Zellstoffbleichung in industriellen Umgebungen sowie die Überwachung von Ozonsystemen, die Überprüfung der Aktivität von freiem Chlor (in Pools, Spas und Kühlwässern), Wasseraufbereitung und Trinkwasser, Aquarienüberwachung und Überwachung der Wasserverschmutzung
Merkmale:
  • Ersatzteil für ORP Testr10 Cat # ORPTEST10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ersatzteil
ORPTestr 10 Messgerät